MABF28
Anti-PAR-3 Antibody, clone 8E8
clone 8E8, from mouse
Sinónimos:
Proteinase-activated receptor 3, Coagulation factor II receptor-like 2, Thrombin receptor-like 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARD3(56288)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Activity Assay Analysis (platelet aggregation): A previous lot was used by an independent laboratory in platelet aggregation assay. (Petrova, Y., et al. (2008). Centr Eur J Immunol. 33 (1):14-18.)
Infectious Diseases
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected PAR-3 in mouse platelets from washed whole blood (heparinized).
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse platelets from washed whole blood (heparinized)
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable