Documentos clave
MABF244
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PAR-1, clon ATAP2
clone ATAP2, from mouse
Sinónimos:
Proteinase-activated receptor 1, PAR-1, Coagulation factor II receptor, Thrombin receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ATAP2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... F2R(2149)
Categorías relacionadas
Descripción general
La proteína denominada receptor 1 activado por proteinasa (PAR-1/PAR1) o receptor del factor de coagulación II o receptor de trombina, y codificada por el gen humano F2R/CR2R/PAR1/TR, es un receptor de gran afinidad de la trombina activada y parte de la respuesta del sistema inmunitario innato impulsado por receptores activados por proteinasas (PAR). Los PAR son receptores acoplados a la proteína G que transmiten respuestas celulares a las proteasas extracelulares y tienen funciones importantes en la fisiología vascular, el desarrollo, la inflamación y la progresión del cáncer. El PAR1 es importante para la activación de plaquetas y el desarrollo vascular. La expresión del PAR1 está limitada a las plaquetas y las células endoteliales vasculares y se localiza en la membrana celular. Curiosamente también, incluso el péptido señal del PAR1 (que guía la proteína a la membrana) desempeña un papel en la señalización celular ya que forma el péptido inhibidor de la angiogénesis intracelular Parstatin.
Inmunógeno
Péptido lineal que corresponde al Par-1 humana.
Aplicación
Análisis mediante citometría de flujo: 4 µg de un lote representativo detectaron el Par-1 en 1X10E6 trombocitos humanos (plaquetas).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-1 en células CHRF-288 y HEL (Hoxie, J. A., et al. (1993). J. Biol. Chem. 268(18):13756-13763).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-1 en lisado de membranas plaquetarias humanas (Brass, L. F., et al. (1992). J Biol. Chem. 267(20):13795-13798).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-1 en células CHRF-288 y HEL (Hoxie, J. A., et al. (1993). J Biol Chem. 268(18):13756-13763).
Análisis mediante Inmunofluorescencia: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-1 en células CHRF-288 (Brass, L. F., et al. (1994). J Biol Chem. 269(4):2943-2952).
Este anticuerpo anti-PAR-1, clon ATAP2, está validado para ser utilizado en inmunoelectrotransferencia, citometría de flujo, ICC e inmunofluorescencia para la detección del PAR-1.
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en tejido ganglionar linfático de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó el Par-1 en 10 µg de lisado de tejido ganglionar linfático de ratón.
Descripción de destino
~50 kDa observados. En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Forma física
Presentación: Purificada
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Xiaofeng Cai et al.
Thrombosis and haemostasis, 121(11), 1448-1463 (2021-03-12)
Activated protein C (APC) is an anticoagulant plasma serine protease which exhibits potent cytoprotective and anti-inflammatory activities. Here, we studied protective effects of APC on the proinflammatory function of polyinosinic:polycytidylic acid [poly(I:C)], a synthetic analog of viral double-stranded RNA, in
Xiaofeng Cai et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 17(5), 803-817 (2019-03-14)
Essentials APC elicits cytoprotective responses in endothelial cells via EPCR-dependent cleavage of PAR1. APC inhibits LPS-mediated translocation and extracellular secretion of HMGB1 in endothelial cells. Signaling activity of APC inhibits LPS-mediated acetylation of HMGB1 by epigenetic mechanisms. APC inhibits LPS-mediated
Niraj Nag et al.
iScience, 27(6), 109828-109828 (2024-05-27)
We have purified Peptidase M84 from Bacillus altitudinis in an effort to isolate anticancer proteases from environmental microbial isolates. This metallo-protease had no discernible impact on normal cell survival, but it specifically induced apoptosis in ovarian cancer cells. PAR-1, a