MABF2074
Anti-MuLV TM Antibody, clone 42-114
clone 42-114, from rat
Sinónimos:
Murine leukemia virus
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
42-114, monoclonal
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MuLV TM in Western Blotting applications (Schneider, W.M., et. al. (2008). Virology. 371(1):165-74).
Inflammation & Immunology
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected MuLV TM in HEK293 cells infected with murine leukemia virus (MuLVs).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable