MABE982
Anti-RBP-Jk, clone 1F1 Antibody
clone 1F1, from rat
Sinónimos:
Recombining binding protein suppressor of hairless, CBF-1, J kappa-recombination signal-binding protein, RBP-J kappa, RBP-J, RBP-JK, Renal carcinoma antigen NY-REN-30
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F1, monoclonal
reactividad de especies
Drosophila, human
técnicas
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBPJ(3516)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using DG75 cells.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RBP-Jk using Hippocampal NSC′s (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Electrophoretic Mobility Shift Assay: A representative lot detected RBP-Jk using Hippocampal lysate (Ehm, O., et al. (2010). Journal of Neuroscience. 30(41):13794-18707).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated RBP-Jk in 0.5 mg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable