Saltar a
MABE362
Anticuerpo anti-EZH2, clon AE25
clone AE25, from mouse
Sinónimos:
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, histone-lysine N-methyltransferase EZH2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AE25, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AE25, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
La EZH2 (potenciadora del homólogo zeste 2), también conocida como Enx1, es un miembro del grupo de proteínas polycomb y está implicada en la regulación del ciclo celular. La EZH2 reprime la transcripción a través de la trimetilación de la histona H3 en la Lys27 (H3K27) como indica el hecho de que la supresión de EZH2 mediada por RNAi produjo una pérdida de trimetilación de la H3K27. La EZH2 se expresa de manera ubicua durante las primeras etapas de la embriogénesis, y está restringida a los sistemas nerviosos central y periférico y a los sitios de hematopoyesis fetal durante el desarrollo posterior. En el adulto, la EZH2 está restringida al bazo, los testículos y la placenta. Los genes EZH2 y BMI-1 están coexpresados en las células de Reed-Sternberg de la enfermedad de Hodgkin’. La coexpresión de BMI-1 y EZH2 está asociada también con el ciclo celular y el grado de malignidad en el linfoma de células B nohogkiniano. La EZH2 interviene en la progresión del cáncer de próstata, y se ha identificado como un marcador de cáncer de mama agresivo. Se han identificado dos variantes de transcritos para este gen que codifica distintas isoformas.
~80 kDa observados. Uniprot describe múltiples isoformas con PM entre 80 y 86 kDa
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con MBP que corresponde a la EZH2 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la EZH2 en lisados de células Jurkat y HeLa.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la EZH2 en tejido de carcinoma de mama (Pietersen et al., 2008)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anticuerpo anti-EZH2, clon AE25, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia e IHC para la detección de la EZH2.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células T47D
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células T47D .
Análisis mediante inmunotransferencia Western: una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la EZH2 en 10 µg de lisado de células T47D.
Other Notes
Sustituye a: 04-1047
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
ZRB1095ABE2945AMAB91749
description
clone AE25, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11915, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
AE25, monoclonal
clone
6I10, recombinant monoclonal
clone
-
clone
CL11915, monoclonal
Gene Information
human ... EZH2(2146)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)