MABE1930
Anti-SIRT2 Antibody, clone 7G5
Sinónimos:
EC:2.3.1.286, NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-2, NAD-dependent protein defatty-acylase sirtuin-2, Regulatory protein SIR2 homolog 2, SIR2-like protein 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7G5, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 43.18 kDa
observed mol wt ~40 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... SIRT2(22933)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SIRT2 in Human cortex tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SIRT2 in Western Blotting application. (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SIRT2 in Immunoprecipitation application (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable