MABE162
Anti-IGHMBP2 Antibody, clone11-24
clone mAb11-24, from mouse
Sinónimos:
immunoglobulin mu binding protein 2, DNA-binding protein SMUBP-2, cardiac transcription factor 1, Immunoglobulin mu-binding protein 2, Glial factor 1, ATP-dependent helicase IGHMBP2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mAb11-24, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGHMBP2(3508)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (de Planell-Saguer, M., et al. (2009). Hum Mol Genet. 18(12):2115-2126.)
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGHMBP2 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable