MABE1531
Anti-Nuf2 Antibody, clone 28-37
clone 28-37, from mouse
Sinónimos:
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
28-37, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUF2(83540)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1