MABE121
Anti-SMARCA4 Antibody, clone 20C3.2
clone 20C3.2, from mouse
Sinónimos:
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BRG1-associated factor 190A, BAF190A, Mitotic growth and transcription activator, Protein BRG-1, Protein brahma homolog 1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulato
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
20C3.2, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMARCA4(6597)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in HeLa and A431 cells.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa nuclear extract
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable