MABE1130
Anti-Hsp70/Hsp72 Antibody, clone 2H9
clone 2H9, from mouse
Sinónimos:
Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1, HSP70.1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H9, monoclonal
reactividad de especies
bovine, human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA1A(3303)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Hsp70/Hsp72 expression and siRNA-mediated Hsp70 down-regulation in HeLa cells (Rohde, M., et al. (2005). Genes Dev. 19(5):570-582).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the heat schock-inducible Hsp70/Hsp72, but not the constitutively expressed HSPA8/Hsc70 (HSC73) in heat shock protein preparations from bovine skeletal muscle and human myocardium tissue (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected heat shock-induced Hsp70 expression in four human leukemia cell lines (U937, Jurkat, Molt4, HL60), but not in murine myeloma NSO cells (Lasunskaia, E.B., et al. (1997). Apoptosis. 2(2):156-163).
Epigenetics & Nuclear Function
Chaperones
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Hsp70/Hsp72 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable