MABE1067
Anti-ESET (SETDB1) Antibody, clone F0808
clone F0808, from mouse
Sinónimos:
Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, SET domain bifurcated 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
F0808, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Setdb1(84505)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ESET (SETDB1) in Immunoprecipitation applications (Matsumura, Y., et. al. (2015). Mol Cell. 60(4):584-96).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ESET (SETDB1) in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable