MABE1060
Anticuerpo anti-CtIP, clon 14-1
clone 14-1, from mouse
Sinónimos:
CtBP-interacting protein, CtIP, Retinoblastoma-binding protein 8, RBBP-8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, RIM, Sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog, SAE2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14-1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBBP8(5932)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la CtIP en aplicaciones de inmunoelectrotransferencia (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-9; Bunting, S.F., et. al. (2010). Cell. 141(2):243-54; Wu, M., et. al. (2007). Mol Cancer Res. 5(12):1285-95).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Se utilizó un lote representativo para inmunoprecipitación de CtIP. (Yu, X., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(24):18541-49).
Epigenética y función nuclear
Calidad
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la CtIP en 10 µg de lisado de células HEK293.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1