MABE1015
Anti-CST complex subunit CTC1 Antibody, clone 8E5.2
clone 8E5.2, from mouse
Sinónimos:
CST complex subunit CTC1, Conserved telomere maintenance component 1, HBV DNAPTP1-transactivated protein B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E5.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTC1(80169)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CST complex subunit CTC1 in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable