MABC1780
Anti-CSF1R/c-FMS Antibody, clone AFS98
Sinónimos:
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor;EC:2.7.10.1;CSF-1 receptor;CSF-1-R;CSF-1R;M-CSF-R;Proto-oncogene c-Fms;CD115
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AFS98, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 109.18 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Csf1r(12978)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Flow Cytometry in J774.2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CSF1R/c-FMS in one million J774.2 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected immunoprecipitated CSF1R/c-FMS in Immunoprecipitation applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited colony formation of the bone marrow cells of C57BL/6 mice in response to M-CSF. (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene.;11(12):2469-76).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CSF1R in Flow Cytometry applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
ELISA Analysis: A representative lot detected CSF1R in ELISA applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2