MABC1689
Anti-GFP, clone 2B6
About This Item
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
mol peso
(~27 kDa observed; 26.89 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purificado por
using protein G
reactividad de especies
E. coli, mouse
isotipo
IgG1, kappa
Nº de acceso UniProt
Especificidad
Aplicación
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GFP in lysates from HeLa cells transfected with GFP.