MABC1637
Anti-xCT Antibody, clone 3A12
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A12, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 55.42 kDa
observed mol wt ~57 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
secuencia del epítopo
N-terminal cytoplasmic domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... SLC7A11(23657)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in A549 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected V (xCT) in A549 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cystine/glutamate transporter (xCT) in Western Blotting applications (Doll, S., et al. (2019). Nature.;575(7784):693-698).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable