MABC1609
Anti-AIF Antibody, clone 3C11
Sinónimos:
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, Programmed cell death protein 8
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
Información sobre el gen
human ... AIFM1(9131)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AIF in 10 µg of A431 cell lysates.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad