MABC1207
Anti-CIRP (CIRBP) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from mouse
Sinónimos:
Cold-inducible RNA-binding protein, A18 hnRNP, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C7.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CIRBP(1153)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of Raji human B-cell lymphoma cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CIRP (CIRBP) in 10 µg of SH-SY5Y human neuroblastoma cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable