MABC119
Anti-Rab7A, clone 5G8.1 Antibody
clone 5G8.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Ras-related protein Rab-7a
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G8.1, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB7A(7879)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Rab7A in 10 µg of SK-MEL28 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable