MABC1147
Anti-CIP2A Antibody, clone 6G8-G1
clone 6G8-G1, from mouse
Sinónimos:
Protein CIP2A, Cancerous inhibitor of PP2A, p90 autoantigen
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6G8-G1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIAA1524(57650)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIP2A in 10 µg of lysate from HEK293 cells overexpressing CIP2A.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1