MABC1120
Anti-PD-L2 Antibody, clone 366C.9E5
clone 366C.12.9E5.E10.19.1F8, from mouse
Sinónimos:
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDCD1LG2(80380)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PD-L2 in Immunohistochemistry applications (Sridharan, V., et. al. (2016). Cancer Immunol Res. 4(8):679-87; Roemer, M.G., et. al. (2016). J Clin Oncol. 34(23):2690-7; Chong, L.C., et. al. (2016). Blood. 128(9):1206-13; Calles, A., et. al. (2015). J Thorac Oncol. 10(12):1726-35).
Apoptosis & Cancer
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD1-L2 in human tonsil tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad