This antibody is not conjugated to HRP. The product has not been lyophilized. This item is Protein A Purified mouse immunoglobulin in 20 mM sodium phosphate, 250 mM NaCl, pH 7.6, with 0.1% sodium azide as a preservative. The concentration is 1 mg/mL.
MAB8744
Anti-St. Louis Encephalitis Antibody, MSI-7, clone 6B6C-1
clone 6b6c-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
SLE
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
6b6c-1, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Indirect immunofluorescence Hemagglutination inhibition
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Patient culture
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
is it the HRP-conjugated concentrated? Lyofilizated?
1 answer-