MAB8293
Anticuerpo anti-Parvovirus B19, aa 328-344 de la proteína de la cápsida VP2, clon R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
R92F6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Specificity
Immunogen
Application
Enfermedades infecciosas
IFA: 1:200-1:400.
Inmunohistoquímica en cortes de tejido incluidos en parafina y fijados en formol: 1:50-1:100. Se recomienda encarecidamente la recuperación del antígeno del tampón citrato a alta temperatura.
Inmunotransferencia Western: 1:1.000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Muestra de paciente positiva para parvovirus
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c