MAB5290
Anticuerpo anti-receptor D1A de la dopamina, clon SG2-D1a
clone SG2-D1a, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SG2-D1a, monoclonal
species reactivity
mouse, sheep, rat
should not react with
pig, rabbit, human, bovine, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunohistoquímica: cortes en vibratomo, fijados con PFA al 4 %, bloqueados con NGS al 3 %, BSA al 1 % con triton X-100 al 0,2 %. Anticuerpos primarios diluidos en PBS con exceso de reactivos bloqueantes.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
PROTOCOLO DE INMUNOELECTROTRANSFERENCIA SUGERIDO
Disoluciones
10X Tampón de transferencia 1 litro
Tris 115,3 gm
Glicina 24,2 gm
[SDS 4 gm (puede omitirse)]
Para la disolución de trabajo 1X: 1 litro
mezcla 700 ml de agua
200 ml de MeOH
100 ml 10X TransferTBST
stock 1 litro
Tris 1M pH 7,5 10 ml
NaC 5 M 30 ml
10 % Tween-20 5 ml
1. Correr el gel de SDS-PAGE como se desee.
2. Remojar la membrana de PVDF (ImmobilonP de Millipore) en metanol al 100 % durante 1-2 minutos para mojar la membrana.
3. Remojar la membrana en el tampón de transferencia (véase más adelante) hasta que esté lista para configurar la transferencia (>15 min).
4. Montar el sándwich de transferencia en gel con la transferencia hacia el electrodo positivo.
5. Transferir la proteína del gel a la membrana a 100 voltios durante 1-2 horas para proteínas de poco peso molecular o 65 mA durante 16 horas (durante la noche) para la transferencia completa de proteínas de mayor peso molecular.
6. Teñir las bandas transferidas con Chemicon BLOT-FastStain (Número de referencia 2076).
7. Desteñir con agua desionizada.
8. Bloquear con leche desnatada al 5 % (Marvel o Clavel) en TBS o PBS, durante la noche a 4°C. La leche desnatada debe disolverse recién preparada, centrifugarse a 10 000 rpm durante 10 min y filtrarse a través de un filtro de vidrio (Gelman Acrodisc).
9. Incubar con el primer anticuerpo durante la noche con agitación suave a 4°C.
El usuario final deberá determinar las diluciones de trabajo óptimas y el tiempo de incubación.
10. Lavar por lo menos 3 x 5 minutos con TBST. A partir de esta etapa, debe omitirse la azida.
11. Incubación con el anticuerpo secundario (anticuerpo de cabra anti-ratón conjugado con HRP, por ejemplo, Chemicon Número de referencia AP124P, diluido adecuadamente) 1 h a temperatura ambiente.
12. Lavar por lo menos 3 x 5 minutos con TBST.
13. Realizar ECL con un kit comercial (femtoLUCENT, Chemicon, número de referencia 2078).
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c