Documentos
MAB3507
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-caspasa 2, clon 11B4
clone 11B4, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
ICH-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11B4, monoclonal
species reactivity
mouse, monkey, human, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP2(835)
Specificity
El anticuerpo MAB3507 reconoce un epítopo reactivo que se encuentra en la subunidad P19 de la caspasa-2 humana (ICH-1, Nedd-2).
Immunogen
Producido contra la subunidad P19 de la caspasa-2 recombinante humana.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Metabolismo
El anticuerpo anti-caspasa 2, clon 11B4, es un anticuerpo contra la caspasa 2 para utilizar en ELISA, FC, IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia (western blot): uso recomendado a 5 μg/ml, concentración que se ha encontrado que detecta la caspasa-2 endógena en 5 x 10E5 células HeLa y MCF-7.
Inmunoprecipitación: Concentración recomendada 1-5 μg/ml FACS: Concentración recomendada 1 μg/ml. Es necesario permeabilizar la membrana celular antes del análisis.
EIA: Concentración recomendada 0,5-1 μg/ml.
Inmunohistoquímica: utilizar a 10-20 μg/ml. Es necesario fijar las células en paraformaldehído al 4 %/Tritón-X100 al 0,18 % durante 10 minutos antes de la tinción.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Caspasas
Enzimas y bioquímica
Linkage
Sustituye a: 04-571
Physical form
Líquido con Bronidox al 0,05% como conservante.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado a 2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Christopher J Del Nagro et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(2), 303-314 (2013-11-20)
Activation of Checkpoint kinase 1 (Chk1) following DNA damage mediates cell cycle arrest to prevent cells with damaged DNA from entering mitosis. Here we provide a high-resolution analysis of cells as they undergo S- and G₂-checkpoint bypass in response to
Brittany L Carroll et al.
FEBS open bio, 8(1), 27-40 (2018-01-13)
Sphingosine kinase 1 (SK1) is a lipid kinase whose activity produces sphingosine 1-phosphate, a prosurvival lipid associated with proliferation, angiogenesis, and invasion. SK1 overexpression has been observed in numerous cancers. Recent studies have demonstrated that SK1 proteolysis occurs downstream of
M J Parsons et al.
Cell death and differentiation, 20(9), 1174-1182 (2013-05-07)
Despite being the most evolutionarily conserved of the mammalian caspases, little is understood about the cellular function of caspase-2 in normal tissues or what role caspase-2 may have in the progression of human disease. It has been reported that deletion
Kensuke Nishi et al.
Cell death & disease, 8(12), 3218-3218 (2017-12-16)
Excess production of reactive oxygen species (ROS) is known to cause apoptotic cell death. However, the molecular mechanisms whereby ROS induce apoptosis remain elusive. Here we show that the NHL-repeat-containing protein 2 (NHLRC2) thioredoxin-like domain protein is cleaved by caspase-8
Ramaswamy Sharma et al.
PloS one, 9(4), e93696-e93696 (2014-04-03)
Osteoporosis is a silent disease, characterized by a porous bone micro-structure that enhances risk for fractures and associated disabilities. Senile, or age-related osteoporosis (SO), affects both men and women, resulting in increased morbidity and mortality. However, cellular and molecular mechanisms