MAB2605
Anti-ATG5 Antibody, clone 177.19
clone 177.19, from mouse
Sinónimos:
APG5 autophagy 5-like, APG5 autophagy 5-like (S. cerevisiae), APG5 (autophagy 5, S. cerevisiae)-like, ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), ATG5 autophagy related 5-like, Apoptosis-specific protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
177.19, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATG5(9474)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Western Blot and Immunoprecipitation: HeLa cell lysate.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable