MAB1976
Anticuerpo anti-integrina αVβ3, clon LM609
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LM609, monoclonal
species reactivity
chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Categorías relacionadas
General description
Specificity
Immunogen
Application
Estructura celular
Inmunoprecipitación: específicamente causa inmunoprecipitación del complejo integrina alfaVbeta3 que, cuando se resuelve mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras, da como resultado una banda de aproximadamente 130 kDa que corresponde a la subunidad alfaV y una banda de 105 kDa que corresponde a la subunidad beta3 (Cheresh, 1987).
Inmunofluorescencia: 5-10 μg/ml para la tinción de criocortes de 6 mm de membrana corioalantoidea de pollo tratada con bFGF fijada con acetona (Brooks, 1994). El LM609 también es eficaz en células y tejidos congelados, fijados con paraformaldehído al 4 %. Sin embargo, no es eficaz para la tinción inmunohistoquímica de cortes de tejido incluidos en parafina.
Inhibe la adhesión de las células a superficies recubiertas de vitronectina a 10-25 μg/ml.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas y los protocolos.
Integrinas
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Control positivo: Líneas celulares de mieloma humano M21 y MoαV (Chen, 1995).
Control negativo: Células Mo (esta línea celular se deriva de la M21 pero no expresa la integrina αV
chen, 1995)
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2