MAB1946-IM
Anti-Nidogen 1 Antibody, clone ELM1
clone ELM1, from rat
Sinónimos:
Nidogen-1, NID-1, Entactin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ELM1, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nid1(18073)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunocytochemistry applications (Kick, K., et. al. (2016). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 36(12):2346-2357).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunohistochemistry applications (Chang, Y.T., et. al. (2016). J Clin Invest. 126(2):721-31).
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nidogen-1 in mouse kidney tissue.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable