MAB1675
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6
ascites fluid, clone E6, Chemicon®
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
E6, monoclonal
reactividad de especies
fish, rat, rabbit
no debe reaccionar con
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
rat ... Krt19(360626)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.