MAB1552
Anti-Myosin Antibody, ventricular heavy chain α/β, clone F26.2D11
culture supernatant, clone F26.2D11, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
F26.2D11, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MYH6(4624)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blotting: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable