MAB131872
Anti-Cas9 Antibody, clone 6F7
clone 6F7, from mouse
Sinónimos:
CRISPR-associated endonuclease Cas9, SaCas9
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6F7, monoclonal
reactividad de especies
Staphylococcus aureus, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Cas9 in HEK293 overexpressing fusion protein containing GFP and C-terminus of Cas9 from S. aureus (Courtesy of Dr Gerry Shaw).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 10 µg of HEK293 cell lysates overexpressing a fusion protein containing GFP and c-terminus of Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2