Documentos clave
LX0350
Supelco
Lithium Hydroxide, Monohydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Lithium Hydroxide, Monohydrate, Lithium Hydroxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HLiO · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
23.95 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
215-183-4
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
color
white
pH
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
bp
924 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
424 °C
solubilidad
124 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.002%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Li+].[O-H].O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Lithium Hydroxide, Monohydrate can be used as:
  • A catalyst to synthesize 3,4-disubstituted pyrrole derivatives by reacting with aromatic aldehydes and enolisable ketones via in situ formation of chalcones.
  • A precursor for the fabrication of lithium-ion battery cathode material.
  • A starting material to synthesize lithium cobalt oxide (LiCoO2, a positive electrode material) by hydrothermal reaction with cobalt (II) nitrate and hydrogen peroxide.
Nota de análisis
Assay: 98.0% min
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White
Form: Crystals
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.002% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.002% max
Lithium carbonate (Li2CO3): 2.0% max
Sulfate (SO4): 0.05% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Production of Battery Grade Lithium Hydroxide Monohydrate Using Barium Hydroxide Causticizing Agent
Liu H and Azimi G
Resources, Conservation and Recycling, 179 (2022)
Hydrothermal synthesis of LiCoO2 for lithium rechargeable batteries
Burukhin A, et al.
Solid State Ionics, 151(1-4) (2002)
Lithium hydroxide mediated synthesis of 3, 4-disubstituted pyrroles
Sharma R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(34) (2013)