Merck
LS200
Hood Mounted Pipet Holder, Left Side Mount
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Hood Mounted Pipet Holder, Left Side Mount
Application
Research Category
Cell Culture
Packaging
each