Documentos
LCWP01300
Millipore
Membrana de filtración Mitex
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 10,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
Mitex
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
filter diam.
13 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex
pore size
10.0 μm pore size
60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LCWP
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Control del aire
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany