Documentos
KR05A10TT1
Millipore
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap XL10 Polygard CR 5.0 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
33.5 cm (13.2 in.)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
10.7 cm (4.2 in.)
inlet connection diam.
1.5 in.
inlet to outlet W
33.5 cm (13.2 in.)
outlet connection diam.
1.5 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤55 mg/capsule
matrix
Polygard®-CR
pore size
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
General description
Los productos Polygard CR® son filtros nominales diseñados para aplicaciones de eliminación de partículas en líquidos y gases. La estructura de profundidad de densidad graduada de las membranas de filtración Polygard® CR proporciona la máxima capacidad de filtración, y la estructura toda de polipropileno ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química.
El KR05A10TT1 Opticap® XL10Polygard® CR tiene un tamaño de poro de 5,0 μm. Esta cápsula de filtración de una sola capa tiene una conexión de entrada/salida en espiga de 1,5 pulg. de diámetro.
Las cápsulas de filtración Opticap XL eliminan el tiempo y los gastos asociados con el montaje, la limpieza y la validación de las carcasas de acero inoxidable. El diseño patentado de la cápsula permite una resistencia sin igual a la tensión térmica e hidráulica, lo que se traduce en fiabilidad, una gran confianza en el proceso de esterilidad y una limpieza mejorada. El exclusivo diseño de la cápsula con membranas Polygard® CR reduce al mínimo el volumen de retención y reduce las pérdidas de producción.
Features and Benefits
Presentación: Capa única
Packaging
Bolsa doble de apertura fácil
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Linkage
Sustituye a: KR0501TC1
Preparation Note
Método de esterilización
3 ciclos de 30 min en autoclave a 126 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Cumplirá los requisitos de la prueba de sustancias oxidables de la USP después de un lavado con ≥5 l de agua
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
EMD Millipore Corporation certifica que este producto cumple la Directiva europea sobre equipos a presión, 97/23/CE, de 29 de mayo de 1997. Este producto se ha clasificado en el artículo 3 § 3 de la Directiva sobre recipientes a presión. Se ha diseñado y fabricado de acuerdo con las sólidas prácticas de ingeniería para garantizar un uso seguro. De conformidad con el artículo 3 § 3 de la presente Directiva sobre recipientes a presión, este producto no lleva la marca CE.