KMP8G10HH1
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
irradiated
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
gamma compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
13.2 in.
Anchura
4.2 in.
centro tamaño
, polypropylene
filtración área
0.57 m2
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Adaptador
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Fast flow and high throughput
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Envase
Otras notas
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.