Merck
KMP4G05TT1
Millipore
Milligard ® PES 1,2/0,45 µm, cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 5
About This Item
material
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XL 5
feature
hydrophilic
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
8.5 in.
W
4.2 in.
core size
, polypropylene
filtration area
0.3 m2
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Categorías relacionadas
General description
Los filtros Milligard® PES 1,2/0,45 µm están diseñados para un control eficaz de la biocarga y una eliminación fiable de partículas de una amplia gama de corrientes de flujo. Cuando se utilizan de forma independiente para aplicaciones no cruciales, estos filtros de membranas normalmente eliminan ≥ 6 log de Serratia marcescens. Cuando se utilizan antes de los filtros de calidad esterilizante u otras operaciones de la unidad, mejoran la eficiencia del procesamiento.Los filtros de PES Milligard® están respaldados por el Programa Emprove®, que consolida las pruebas específicas del producto, la calidad y la información normativa para simplificar los requisitos de cumplimiento.
Application
Prefiltración y control de la biocarga
Features and Benefits
  • Alto caudal y alto rendimiento
  • Reducción validada de la biocarga
  • Escalabilidad predecible desde dispositivos de pequeña escala hasta dispositivos de tamaño de producción
  • Gran termoestabilidad: compatible con métodos de esterilización con vapor sobre el terreno y autoclave
  • Formatos de un solo uso, listos para gamma
  • Cáustico estable
Packaging
Bolsa de PE
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
Aplicación: BioProcessing
Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario de las cápsulas Opticap® Small Scale 300, XL, XLT y T-line
Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los filtros se diseñan, desarrollan y fabrican de acuerdo con un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por un organismo oficial acreditado según las normas de calidad ISO 9001. Tenemos a su disposición el certificado de calidad virtual para todos los filtros.