JZ-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Anti Human Globulin
Anti-Human IgG from the clone MS-278, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinónimos:
Anti-Human IgG (clone MS-278), FFMU
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-278, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pack of 1 L
concentración
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For the formulation of Anti-Human Globulin blood typing reagents or devices.
Reacts with all four subtypes of human IgG; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable