Documentos clave
IT5SP0013
Millipore
Cover, Tube Storage
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
102 mm
4 in.
Anchura
6 in.
Profundidad
8 in.
peso
8 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany