Documentos clave
HX0200
Supelco
Hexadecane
Sinónimos:
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14CH3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
208-878-9
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
color
APHA: ≤10
mp
18 °C
temperatura de transición
flash point 135 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C