Documentos
HSCRMAG32KPX14
Millipore
Panel de receptores de citocinas solubles humanos MILLIPLEX®, HSCRMAG-32K- Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human Cytokine Receptor Multiplex Kit, Luminex® Human Cytokine Receptor Immunoassay, Millipore Cytokine Receptor Panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Los receptores de citocinas constituyen una parte integral de la biología de las citocinas. Al igual que las citocinas, los receptores de citocinas están implicados en procesos fisiológicos normales y patológicos de casi todos los cuadros clínicos. Los receptores solubles de citocinas surgen naturalmente de genes que codifican los receptores ligados a la membrana o son derivados directos de los propios receptores. El descubrimiento de que los receptores solubles de citocinas intervienen en la regulación de las respuestas inflamatorias excesivas y en la modulación de los eventos inmunitarios ha estimulado un significativo interés experimental en su posible papel como agentes inmunoterápicos. Muchos de estos receptores solubles de citocinas tienen la capacidad de inhibir la unión y la actividad biológica de sus ligandos, las citocinas, lo que los convierte en antagonistas muy específicos de las citocinas.
El panel de receptores solubles de citocinas humanas MILLIPLEX® debe utilizarse para la cuantificación simultánea de 14 receptores solubles de citocinas en muestras de suero, plasma y sobrenadante de cultivos celulares o tisulares humanos. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Application
  • Analitos: sCD30, sEGFR, sGP130, SIL-1RI, SIL-1RII, SIL-2Rα, SIL-4R, SIL-6R, Sanger, Steiner, STNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
  • Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o lisado tisular o celular y sobrenadante de cultivo
  • Dilución recomendada de la muestra: dilución 1:5 para plasma o suero o ensayo de sobrenadante de cultivo celular puro
  • Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
  • Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades individuales del ensayo.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Laura L Jelliffe-Pawlowski et al.
Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association, 38(8), 963-972 (2018-05-26)
To evaluate if mid-pregnancy immune and growth-related molecular factors predict preterm birth (PTB) with and without (±) preeclampsia. Included were 400 women with singleton deliveries in California in 2009-2010 (200 PTB and 200 term) divided into training and testing samples
Matthew B Wallenstein et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 29(20), 3317-3322 (2015-12-25)
To identify associations between second-trimester serum inflammatory biomarkers and preterm birth among obese women. In this nested case-control study, we compared 65 serum inflammatory biomarkers in obese women whose pregnancies resulted in early spontaneous preterm birth (<32 weeks gestation, n = 34)
Lingkun Kong et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(4), 1649-1654 (2016-04-08)
We compared changes of plasma angiogenesis cytokine profiles in infants who were treated with intravitreal injection of bevacizumab (IVB) for type 1 retinopathy of prematurity (ROP) with age-matched preterm non-ROP infants. Thirteen infants with type 1 ROP and 13 age-matched
Hassan Sarker et al.
Frontiers in physiology, 11, 568718-568718 (2020-10-27)
Deficiency of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) causes a complex syndrome characterized by multicentric osteolysis, nodulosis, and arthropathy (MONA) as well as cardiac valve defects, dwarfism and hirsutism. MMP-2 deficient (Mmp2 -/-) mice are a model for this rare multisystem pediatric