Documentos
HCVD2MAG-67K
Millipore
Panel 2 de microesferas magnéticas para enfermedad cardiovascular (ECV) humana MILLIPLEX® - Análisis múltiple de enfermedades cardiovasculares
The analytes available for this multiplex kit are: ADAMTS13, D-Dimer, GDF-15, Myoglobin, sICAM-1, MPO, P-selectin, Lipocalin-2/NGAL, sVCAM-1, SAA.
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 88%
(Myoglobin)
accuracy: 90%
(P-selectin)
accuracy: 98%
(GDF-15)
standard curve range: 0.0005-2.5 ng/mL
(GDF-15)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(Lipocalcin-2/NGAL)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(Myoglobin & MPO)
standard curve range: 0.085-350 ng/mL
(sICAM-1)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(sVCAM-1)
standard curve range: 0.244-1,000 ng/mL
(D-dimer, SAA & P-selectin)
standard curve range: 1.221-5,000 ng/mL
(ADAMTS 13)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
La enfermedad cardiovascular, en particular la enfermedad vascular ateroesclerótica, es una de las principales causas de mortalidad mundial, que representa el 30 % de todas las muertes mundiales (OMS, 2010). Los mecanismos inflamatorios desempeñan un papel vital en el inicio, el mantenimiento y la progresión de la vasculopatía, con una fuerte correlación entre los marcadores inflamatorios y el pronóstico en la coronariopatía aguda y crónica. Numerosos estudios han demostrado una asociación de la obesidad y la diabetes con los factores de riesgo cardiovascular.
El panel 2 de la enfermedad cardiovascular (ECV) humana MILLIPLEX® es un kit 10-plexado que se utiliza para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de suero, plasma, lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo humanos: Adamts13, dímero D, GDF-15, mioglobina, siCAM-1, MPO, P-selectina, Lipocalina-2/NGAL, sVCAM-1 y SAA. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Cardiovascular
Specificity
Reactividad cruzada
No hubo reactividad cruzada o fue despreciable entre los anticuerpos frente a un analito y cualquiera de los otros analitos de este panel.
Application
  • Analitos: ADAMTS13, dímero D, GDF15, slCAM-1, mieloperoxidasa (MPO), Mioglobina, NGAL/Lipocalina-2, sP-selectina, amiloide A sérica (SAA), sVCAM-1
  • Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, sobrenadantes y lisados de cultivo celular o tisular humanos
  • Dilución recomendada de la muestra: 25 μl por pocillo de muestras de suero o plasma, o muestras de cultivo celular o tisular diluidas 1:100 pueden requerir dilución en el medio de control adecuado
  • NOTA: El dímero D no puede medirse en muestras de plasma
  • Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C o 2 horas a temperatura ambiente (20-25 °C)
  • Categoría de investigación: Enfermedades cardiovasculares
  • Subcategoría de investigación: Metabolopatías
Features and Benefits
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para analitos individuales sensibles.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Lilliam Rocha-Penha et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 69(6), 1173-1180 (2017-05-04)
Elevated levels of myeloperoxidase have been demonstrated in women with preeclampsia where it may contribute to endothelial dysfunction mediated, in part, by nitric oxide impairment. In this study, we investigated myeloperoxidase in hypertensive disorders of pregnancy and its contribution to
Alberto Soriano-Maldonado et al.
Journal of clinical medicine, 7(12) (2018-11-28)
This study assessed the effect of 12-week aerobic exercise on arterial stiffness (primary outcome), inflammation, oxidative stress, and cardiorespiratory fitness (secondary outcomes) in women with systemic lupus erythematosus (SLE). In a non-randomized clinical trial, 58 women with SLE were assigned
Estefania Simoes et al.
International journal of obesity (2005), 45(4), 879-887 (2021-02-03)
Childhood overweight and obesity are a global concern, with prevalence rising dramatically over the last decades. The condition is caused by an increase in energy intake and reduction of physical activity, leading to excessive fat accumulation, followed by systemic chronic
Priscila Valéria do Carmo Carvalho et al.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 51(3), 277-283 (2018-07-05)
Mortality among HIV patients is 3-15 times higher than that among the general population. Currently, most deaths are due to non-infectious diseases. Chronic inflammation and adverse events due to antiretroviral therapy play crucial roles in increasing cardiovascular risk (CVR). This
Emanuele Marzetti et al.
Frontiers in medicine, 1, 27-27 (2015-01-17)
Chronic, low-grade inflammation and declining physical function are hallmarks of the aging process. However, previous attempts to correlate individual inflammatory biomarkers with physical performance in older people have produced mixed results. Given the complexity of the inflammatory response, the simultaneous
Contenido relacionado
Multiplex CVD panels like MILLIPLEX® assays enhance biomarker discovery for cardiovascular disease research.
UnEnhance research with MILLIPLEX® multiplexing tips, industry guidance, and one-day assays for limited lab time.