Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis SEM
- Ensayos de esterilidad
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Después de la esterilización en autoclave puede producirse una reducción de los caudales.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?