GTBP01300
Membrana de filtración Isopore
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
Sinónimos:
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
material
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
140 °C max. temp.
6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
13 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
brown
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.22 μm pore size
5-20 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Microscopia epifluorescente
- Control de partículas
- Control del aire
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Caution