Merck
Todas las fotos(5)
Documentos
GFDX001050
Millipore
Almohadilla de diagnóstico de fibra de vidrio, rollo de 10 mm x 50 m.
filter W × L 10 mm × 50 m, pack of 1 roll
Sinónimos:
Almohadilla de fibra de vidrio de diagnóstico, Almohadilla conjugada, Almohadilla de fibra de vidrio, Almohadilla diagnóstica
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
packaging
pack of 1 roll
Quality Level
manufacturer/tradename
SureWick®
L
50 m (164 ft)
W
10 mm
filter W × L
10 mm × 50 m
slit W
1 cm
shipped in
ambient
General description
Los materiales® de las almohadillas SureWick están diseñados y optimizados para su uso en las pruebas de flujo lateral que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las almohadillas de fibra de vidrio conjugadas/diagnóstico SureWick® se utilizan para liberar los reactivos del detector y facilitar el flujo de la muestra a través de la membrana. Este paquete contiene un rollo de 10 mm x 50 m de material de almohadilla de fibra de vidrio para diagnóstico (GFDX).
Application
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Features and Benefits
  • Los almohadillas de fibra de vidrio SureWick® tienen bajos extraíbles y excelente uniformidad.
  • Proporcionan un flujo predecible y fiable de la muestra, y entrega de los reactivos.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de ejecución y de entrega rápido.
  • Excelente soporte técnico
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c