Documentos clave
G10-013
Millipore
Rotor mezclador NovAseptic® HS-T10
About This Item
UNSPSC Code:
25171705
material
316L stainless steel head (Mixing Head)
EPDM rubber O-ring
sintered silicon carbide (SSiC) bearing (Female Bearing)
Quality Level
parameter
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
storage temp.
2-30°C
General description
Cabezal mezclador: Acero inoxidable 316L/ EN 1.4435 (Varilla: ASME SA-479/EN 10272Placa: ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)Cojinete hembra: Cerámica de carburo de silicio SiC (SsIC)Junta tórica: Viton EPDM
Las mezcladoras NovAseptic® ofrecen una solución completa de mezcla a lo largo de todalínea de procesos y están diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones de mezcla en lasindustrias farmacéutica y biotecnológica.
Packaging
El cabezal mezclador viene envasado en una caja cerrada.
Components
Cabezal mezclador: Acero inoxidable 316L/ EN 1.4435 Placa ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)Cojinete hembra: Cerámica de carburo de silicio SiC (SsIC)Junta tórica: Viton EPDM
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany