FR180380624
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-030 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinónimos:
Detector Particles, Fluorescent Beads
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
fabricante / nombre comercial
Estapor®
concentración
1% solids
técnicas
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent red
Matriz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
diámetro microesfera
0.270-0.330 μm±<5%
capacidad
200-500 μeq/g surface charge density
λmáx.
350 nm (Emission at 613 nm)
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.