Documentos clave
FCMAB198F
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CD54-FITC, clon 6.5B5 Milli-Mark®
clone 6.5B5, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6.5B5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
General description
El antígeno CD54 es una glucoproteína de cadena única con una masa molecular de 90 kDa (Springer, 1990). Es la molécula de adhesión intercelular humana 1 (ICAM-1) perteneciente a la superfamilia génica de las inmunoglobulinas. El ligando para la ICAM-1 es la LFA-1 (proteína 1 asociada a la función leucocitaria) (Berendt, 1992). La ICAM-1 se expresa ampliamente en muchos tipos de células, aunque el grado de expresión de las células en reposo no estimuladas varía. Como antígeno de activación celular, la expresión de ICAM-1 aumenta con la activación celular, siendo inducida particularmente en respuesta a citocinas como la interleucina-1, el factor de necrosis tumoral y el interferón- (Berendt, 1992; Wellitome, 1990; Thornhill, 1990). La ICAM-1 podría ser un receptor para los rinovirus (Staunton, 1989). En riñones rechazados, el anticuerpo tiñe fuertemente todas las células infiltrantes, así como el epitelio glomerular, el endotelio de los capilares, los vasos grandes y el mesangio (Waugh, 1989).
Specificity
El anticuerpo reconoce el antígeno CD54 humano.
Immunogen
Células endoteliales de la vena umbilical humana activadas por TNF
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-CD54-FITC Milli-Mark, clon 6.5B5, es un anticuerpo contra el CD54 para utilizar en FC.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada por citometría de flujo utilizando linfocitos humanos.
Target description
90 kDa (Springer, 1990)
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con FITC en tampón Tris-HCl 0,05 M con BSA al 1 %, azida sódica al 0,097 % a pH 7,2.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8°C protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Linfocitos humanos
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c