Saltar a
FALP14250
Membrana de filtración Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 1,0 μm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
≥100 μm
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
bubble point
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FALP
Nuestra membrana Fluoropore® es una membrana hidrófoba de polímero politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro en las aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore proporcionan amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que las referencias del catálogo que contienen "FHUP" no están laminadas o están producidas sin refuerzo.)
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Clarificación de ácidos, bases y disolventes
  • Filtración o ventilación de gases
  • Espectroscopia UV
  • Control de partículas
  • Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
FALP01300FHLP14250FHLP02500
description
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
pore size
≥65 % porosity, 1.0 μm pore size
pore size
≥65 % porosity, 1.0 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
parameter
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), ≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), ≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
142 mm
diam.
25 mm
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
white filter, PTFE membrane, plain filter
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Fluoropore
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)