ECM220
Ensayo de migración de laminina QCM (24 pocillos, colorimétrico)
manufacturer/tradename
Chemicon®
QCM
Quality Level
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
fluorometric
General description
La migración celular es una función fundamental de los procesos celulares normales, como el desarrollo embrionario, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la respuesta inmunitaria y la inflamación.
La migración celular puede evaluarse utilizando diferentes métodos; el más aceptado de los cuales es el ensayo de la cámara de Boyden. En el sistema de la cámara de Boyden se utiliza un modelo de dos cámaras en el cual una membrana porosa proporciona una interfaz entre las dos cámaras. Las células se siembran en la cámara superior y los quimioatrayentes se colocan en la cámara inferior. Las células de la cámara superior migran hacia los quimioatrayentes pasando a través de la membrana porosa a la cámara inferior. Las células migratorias se tiñen y cuantifican. La mayoría de las células tienen un tamaño de 30 a 50 μm y pueden migrar a través de poros de 3 a 10 μm.
La migración celular puede evaluarse utilizando diferentes métodos; el más aceptado de los cuales es el ensayo de la cámara de Boyden. En el sistema de la cámara de Boyden se utiliza un modelo de dos cámaras en el cual una membrana porosa proporciona una interfaz entre las dos cámaras. Las células se siembran en la cámara superior y los quimioatrayentes se colocan en la cámara inferior. Las células de la cámara superior migran hacia los quimioatrayentes pasando a través de la membrana porosa a la cámara inferior. Las células migratorias se tiñen y cuantifican. La mayoría de las células tienen un tamaño de 30 a 50 μm y pueden migrar a través de poros de 3 a 10 μm.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Estructura celular
El ensayo de migración de laminina QCM de Millipore incorpora una cámara de Boyden de membrana porosa de 5 μm y laminina de ratón, una importante proteína de matriz extracelular (ECM) de la membrana basal, para examinar la migración celular dependiente de la presencia de laminina. La laminina se aísla del sarcoma de ratón y se enriquece con laminina 1 de ratón (laminina-111). Esta ECM promueve la adhesión, la proliferación y la migración celular en muchos tipos de células como las células madre embrionarias, las células neuronales, las células hepáticas y las células cancerosas. Las células interactúan con la laminina a través de las integrinas α1β1, α2β2, α3β1, α6β1, α7β1 y α6β4. El ensayo está diseñado específicamente para examinar la migración de un subconjunto de fibroblastos, células cancerosas y células neuronales.
La proteína laminina recubre el fondo de la membrana porosa de cada cámara como impulsor de la migración celular. Cámaras de control similares recubiertas con BSA proporcionan un control adecuado de la migración. Las células que migran hacia la laminina se tiñen utilizando de cristal violeta, un colorante extraído de la superficie de la membrana y cuantificado en un lector de microplacas mediante espectrofotometría.
Cada kit proporciona materiales suficientes para la evaluación de 24 muestras.
La proteína laminina recubre el fondo de la membrana porosa de cada cámara como impulsor de la migración celular. Cámaras de control similares recubiertas con BSA proporcionan un control adecuado de la migración. Las células que migran hacia la laminina se tiñen utilizando de cristal violeta, un colorante extraído de la superficie de la membrana y cuantificado en un lector de microplacas mediante espectrofotometría.
Cada kit proporciona materiales suficientes para la evaluación de 24 muestras.
Este ensayo de migración de laminina QCM de Millipore incorpora una membrana porosa de 5 &m, una cámara de Boyden con placa de 24 pocillos y laminina de ratón, una importante proteína de matriz extracelular (ECM) de la membrana basal, para examinar la migración celular dependiente de la presencia de laminina.
Packaging
Suficiente para 24 muestras
Components
ECM220-1
1. Conjunto de placa para migración celular de 24 pocillos - 5 μm: (Nº de ref. 2005708) Dos placas de 24 pocillos, que contiene cada una plaquitas de con poros de 12 a 5 μm.
2. Disolución de BSA al 30 %: (Nº de ref. CS203352) Un vial que contiene 0,5 ml de disolución al 30 %.
3. Disolución para tinción celular*: (Nº de ref. 90144) Una botella.
4. Tampón de extracción: (Nº de ref. 90145) Una botella.
5. Placa receptora de colorante de 24 pocillos: (Nº de ref. 2005870) Una
6. Placa de cuantificación de la tinción de 96 pocillos: (Nº de ref. 2005870) Una
7. Hisopos: 50 cada uno
8. Pinzas: 1 par
*Precaución: la disolución de tinción celular contiene una pequeña cantidad de cristal violeta, que es tóxico si se ingiere o se inhala, y puede causar irritación en los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Manipular con precaución.
ECM220-2
1. Laminina: (Nº de ref. CS202685) Dos viales que contienen 60 μg en disolución cada uno.
1. Conjunto de placa para migración celular de 24 pocillos - 5 μm: (Nº de ref. 2005708) Dos placas de 24 pocillos, que contiene cada una plaquitas de con poros de 12 a 5 μm.
2. Disolución de BSA al 30 %: (Nº de ref. CS203352) Un vial que contiene 0,5 ml de disolución al 30 %.
3. Disolución para tinción celular*: (Nº de ref. 90144) Una botella.
4. Tampón de extracción: (Nº de ref. 90145) Una botella.
5. Placa receptora de colorante de 24 pocillos: (Nº de ref. 2005870) Una
6. Placa de cuantificación de la tinción de 96 pocillos: (Nº de ref. 2005870) Una
7. Hisopos: 50 cada uno
8. Pinzas: 1 par
*Precaución: la disolución de tinción celular contiene una pequeña cantidad de cristal violeta, que es tóxico si se ingiere o se inhala, y puede causar irritación en los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Manipular con precaución.
ECM220-2
1. Laminina: (Nº de ref. CS202685) Dos viales que contienen 60 μg en disolución cada uno.
Storage and Stability
El ECM220 debe utilizarse en los cuatro meses siguientes a la fecha de recepción. Durante ese tiempo:
- Los componentes del kit ECM220-1 deben conservarse entre 2° y 8°C. NO CONGELAR.
- El componente ECM220-2 debe conservarse a -20°C hasta que se necesite.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class